Documenti fondamentali
ATC311765492
Atlantic Research Chemicals Ltd
4-Chloropyridine-2-carbonyl chloride hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
176
Numero MDL:
Iupac Name
4-chloro-2-pyridinecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H3Cl2NO/c7-4-1-2-9-5(3-4)6(8)10/h1-3H
InChI
FYBNFLRGZHGUDY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC00204
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC00204
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)