ATC311765070
Atlantic Research Chemicals Ltd
Thiomorpholine-2-carboxylic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: CA03902-50MG
CHF 117.28
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: CA03902-50MG
CHF 117.28
Iupac Name
2-thiomorpholinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H9NO2S/c7-5(8)4-3-6-1-2-9-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
InChI
ATOPRCUIYMBWLH-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA03902
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)