Documenti fondamentali
ATC311764578
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-(3-Methoxyphenyl)nicotinic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.24
Numero MDL:
Iupac Name
2-(3-methoxyphenyl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C13H11NO3/c1-17-10-5-2-4-9(8-10)12-11(13(15)16)6-3-7-14-12/h2-8H,1H3,(H,15,16)
InChI
ZRYTWHAZDNPNRQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA00274
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA00274
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)