Documenti fondamentali
ATC311763849
Atlantic Research Chemicals Ltd
3-(4-Acetylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Scegli un formato
50 MG
CHF 117.28
250 MG
CHF 183.81
500 MG
CHF 244.96
1 G
CHF 315.52
SKU del venditore: CA001115-50MG
CHF 117.28
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 117.28
250 MG
CHF 183.81
500 MG
CHF 244.96
1 G
CHF 315.52
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.28
Numero MDL:
SKU del venditore: CA001115-50MG
CHF 117.28
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(4-acetyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H16N2O3/c1-10(16)14-5-7-15(8-6-14)12-4-2-3-11(9-12)13(17)18/h2-4,9H,5-8H2,1H3,(H,17,18)
InChI
GSXWOBXTCGEMEZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA001115
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA001115
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)