Documenti fondamentali
ATC311763068
Atlantic Research Chemicals Ltd
4-(3-Bromopropoxy)benzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.1
Numero MDL:
Iupac Name
4-(3-bromopropoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H11BrO2/c11-6-1-7-13-10-4-2-9(8-12)3-5-10/h2-5,8H,1,6-7H2
InChI
XQCCNZFHLCQXEP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AH001159
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AH001159
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)