Documenti fondamentali
ATC311762188
Atlantic Research Chemicals Ltd
6-Chloro-5-fluoro-1H-benzimidazol-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.59
Numero MDL:
Iupac Name
6-chloro-5-fluoro-1H-benzimidazol-2-amine
Inchi Code
1S/C7H5ClFN3/c8-3-1-5-6(2-4(3)9)12-7(10)11-5/h1-2H,(H3,10,11,12)
InChI
BLXGHUSEUDLUBK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AE02205
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AE02205
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)