ATEH999966AD
AstaTech, Inc.
ETHYL 4,5,6,7-TETRAHYDRO-1H-PYRROLO[3,2-C]PYRIDINE-2-CARBOXYLATE HCL
Scegli un formato
SKU del venditore: E73583-500MG
CHF 722.96
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: E73583-500MG
CHF 722.96
Iupac Name
ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O2.ClH/c1-2-14-10(13)9-5-7-6-11-4-3-8(7)12-9;/h5,11-12H,2-4,6H2,1H3;1H
InChI
MQJMUNHRYLBCCS-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=E73583
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)