Documenti fondamentali
ATEH998DEADF
AstaTech, Inc.
METHYL 4-(CHLOROSULFONYL)CYCLOHEXANE-1-CARBOXYLATE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.71
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl 4-(chlorosulfonyl)cyclohexane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H13ClO4S/c1-13-8(10)6-2-4-7(5-3-6)14(9,11)12/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI
BXUVNXCLQYDOCH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Wet Ice
Physical Form
Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=198074
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT20765
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)