Documenti fondamentali
ATEH998DEA8C
AstaTech, Inc.
4-AMINOTHIOMORPHOLINE 1,1-DIOXIDE
Scegli un formato
100 MG
CHF 183.81
250 MG
CHF 276.99
1 G
CHF 372.84
SKU del venditore: T70689-100MG
CHF 183.81
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 183.81
250 MG
CHF 276.99
1 G
CHF 372.84
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.2
Numero MDL:
SKU del venditore: T70689-100MG
CHF 183.81
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-thiomorpholinamine 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C4H10N2O2S/c5-6-1-3-9(7,8)4-2-6/h1-5H2
InChI
YDKNASMIEZGJEJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=159821
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=T70689
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)