ATEH998DEA75
AstaTech, Inc.
2-(5-AMINO-1H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)ACETIC ACID
About This Item
Iupac Name
(5-amino-4H-1,2,4-triazol-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C4H6N4O2/c5-4-6-2(7-8-4)1-3(9)10/h1H2,(H,9,10)(H3,5,6,7,8)
InChI
ONMNOXQLJYNSKN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=150065
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C72711
Certificati d'analisi (COA)
Cerca il Certificati d'analisi (COA) digitando il numero di lotto/batch corrispondente. I numeri di lotto o di batch sono stampati sull'etichetta dei prodotti dopo la parola āLottoā o āBatchā.
Possiedi giĆ questo prodotto?
I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nellāArchivio dei documenti.