Documenti fondamentali
ATEH996C54B0
AstaTech, Inc.
1-FLUORO-4-(METHYLSULFINYL)BENZENE
Scegli un formato
250 MG
CHF 177.15
1 G
CHF 276.99
SKU del venditore: W16289-250MG
CHF 177.15
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 177.15
1 G
CHF 276.99
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.2
Numero MDL:
SKU del venditore: W16289-250MG
CHF 177.15
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-fluoro-4-(methylsulfinyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H7FOS/c1-10(9)7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
InChI
PQOHTVHAGPPTEE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=125314
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W16289
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)