Documenti fondamentali
ATEH98DE5E7F
AstaTech, Inc.
2,3,4,5-TETRAHYDRO-1H-BENZO[C]AZEPINE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.22
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2,3,4,5-tetrahydro-1H-2-benzazepine
Inchi Code
1S/C10H13N/c1-2-5-10-8-11-7-3-6-9(10)4-1/h1-2,4-5,11H,3,6-8H2
InChI
SIQBPWRTJNBBER-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=238047
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=E78139
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)