Documenti fondamentali
ATEH98DB32B9
AstaTech, Inc.
5,7-DICHLORO-2,3-DIMETHYLPYRIDO[3,4-B]PYRAZINE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.08
Numero MDL:
Iupac Name
5,7-dichloro-2,3-dimethylpyrido[3,4-b]pyrazine
Inchi Code
1S/C9H7Cl2N3/c1-4-5(2)13-8-6(12-4)3-7(10)14-9(8)11/h3H,1-2H3
InChI
HMSOYCBHMKXNCC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=228018
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=E71203
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)