ATEH98DB32B2
AstaTech, Inc.
4-OXOOCT-7-YNOIC ACID
About This Item
Iupac Name
4-oxo-7-octynoic acid
Inchi Code
1S/C8H10O3/c1-2-3-4-7(9)5-6-8(10)11/h1H,3-6H2,(H,10,11)
InChI
TTXWZAQIQQBYMS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
OFF-WHITE SOLID
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=264614
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT35757
Certificati d'analisi (COA)
Cerca il Certificati d'analisi (COA) digitando il numero di lotto/batch corrispondente. I numeri di lotto o di batch sono stampati sull'etichetta dei prodotti dopo la parola āLottoā o āBatchā.
Possiedi giĆ questo prodotto?
I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nellāArchivio dei documenti.