ATEH98CA7692
AstaTech, Inc.
7-HYDROXY-1-METHYL-1H-INDAZOLE-5-CARBOXYLIC ACID
About This Item
Iupac Name
7-hydroxy-1-methyl-1H-indazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O3/c1-11-8-6(4-10-11)2-5(9(13)14)3-7(8)12/h2-4,12H,1H3,(H,13,14)
InChI
AQVHQJVCIKOSGM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT21704
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)