Documenti fondamentali
ATEH98B84DD6
AstaTech, Inc.
(S)-N-(1-PHENYLETHYL)PROP-2-EN-1-AMINE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.25
Numero MDL:
Iupac Name
N-[(1S)-1-phenylethyl]-2-propen-1-amine
Inchi Code
1S/C11H15N/c1-3-9-12-10(2)11-7-5-4-6-8-11/h3-8,10,12H,1,9H2,2H3/t10-/m0/s1
InChI
GGNXWCWCESEPFK-JTQLQIEISA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=250306
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT34475
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)