ATEH98884852
AstaTech, Inc.
(4-(TRIFLUOROMETHYL)THIOPHEN-2-YL)METHANAMINE HCL
About This Item
Iupac Name
(4-(trifluoromethyl)thiophen-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6F3NS.ClH/c7-6(8,9)4-1-5(2-10)11-3-4;/h1,3H,2,10H2;1H
InChI
MPKSOIUMIAXKIO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=191210
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT13392
Certificati d'analisi (COA)
Cerca il Certificati d'analisi (COA) digitando il numero di lotto/batch corrispondente. I numeri di lotto o di batch sono stampati sull'etichetta dei prodotti dopo la parola āLottoā o āBatchā.
Possiedi giĆ questo prodotto?
I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nellāArchivio dei documenti.