Documenti fondamentali
ATEH9888481B
AstaTech, Inc.
2-CYANOPYRIDINE-3-SULFONYL CHLORIDE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.62
Numero MDL:
Iupac Name
2-cyano-3-pyridinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H3ClN2O2S/c7-12(10,11)6-2-1-3-9-5(6)4-8/h1-3H
InChI
QZSSOVKSSCLNSM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 ?C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=179124
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT11619
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)