ATEH987399A4
AstaTech, Inc.
PSEUDO-META-DIBROMO[2.2]PARACYCLOPHANE
Scegli un formato
SKU del venditore: D85625-1G
CHF 157.18
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: D85625-1G
CHF 157.18
Iupac Name
1(2),4(2)-dibromo-1,4(1,4)-dibenzenacyclohexaphane
Inchi Code
1S/C16H14Br2/c17-15-9-11-1-2-12-4-6-14(16(18)10-12)8-7-13(15)5-3-11/h3-6,9-10H,1-2,7-8H2
InChI
YTVHCBMSDDDSSN-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D85625
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)