Documenti fondamentali
ATEH98739807
AstaTech, Inc.
1-CBZ-PIPERIDIN-4-YLIDENE-ACETIC ACID
Scegli un formato
1 G
CHF 134.55
5 G
CHF 291.64
25 G
CHF 870.73
SKU del venditore: 57782-1G
CHF 134.55
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 134.55
5 G
CHF 291.64
25 G
CHF 870.73
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.3
Numero MDL:
SKU del venditore: 57782-1G
CHF 134.55
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
{1-[(benzyloxy)carbonyl]-4-piperidinylidene}acetic acid
Inchi Code
1S/C15H17NO4/c17-14(18)10-12-6-8-16(9-7-12)15(19)20-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-5,10H,6-9,11H2,(H,17,18)
InChI
NGSLTFIGWWOKHK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=5555
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=57782
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)