Documenti fondamentali
ATEH98066186
AstaTech, Inc.
5-CHLORO-6-IODOPYRIDINE-2,3-DIAMINE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.47
Numero MDL:
Iupac Name
5-chloro-6-iodopyridine-2,3-diamine
Inchi Code
1S/C5H5ClIN3/c6-2-1-3(8)5(9)10-4(2)7/h1H,8H2,(H2,9,10)
InChI
HMQJGGSXOZIWMD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=128835
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W18213
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)