Documenti fondamentali
ATEH980295AB
AstaTech, Inc.
(R)-5-OXOTETRAHYDROFURAN-2-CARBONYL CHLORIDE
Scegli un formato
100 MG
CHF 428.76
250 MG
CHF 788.19
1 G
CHF 1’706.76
SKU del venditore: AT19708-100MG
CHF 428.76
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 428.76
250 MG
CHF 788.19
1 G
CHF 1’706.76
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.55
Numero MDL:
SKU del venditore: AT19708-100MG
CHF 428.76
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(2R)-5-oxotetrahydro-2-furancarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H5ClO3/c6-5(8)3-1-2-4(7)9-3/h3H,1-2H2/t3-/m1/s1
InChI
NNDIFJWAEOADAZ-GSVOUGTGSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=197092
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT19708
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)