Key Documents
ATEH980295A9
AstaTech, Inc.
N-METHYL-1,3,4-OXADIAZOL-2-AMINE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
99.09
Numero MDL:
Iupac Name
N-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C3H5N3O/c1-4-3-6-5-2-7-3/h2H,1H3,(H,4,6)
InChI
OFRJEBLQKJTZMG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=196256
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT18791
Certificati d'analisi (COA)
Cerca il Certificati d'analisi (COA) digitando il numero di lotto/batch corrispondente. I numeri di lotto o di batch sono stampati sull'etichetta dei prodotti dopo la parola ā€˜Lottoā€™ o ā€˜Batchā€™.
Possiedi giĆ  questo prodotto?
I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nellā€™Archivio dei documenti.
Visita lā€™Archivio dei documenti