Key Documents
ATEH97E80629
AstaTech, Inc.
1-METHYLCYCLOHEXANE-1,4-DIOL
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.19
Numero MDL:
Iupac Name
1-methylcyclohexane-1,4-diol
Inchi Code
1S/C7H14O2/c1-7(9)4-2-6(8)3-5-7/h6,8-9H,2-5H2,1H3
InChI
YXZQSMBYXJWRSP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=229381
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT27845
Certificati d'analisi (COA)
Cerca il Certificati d'analisi (COA) digitando il numero di lotto/batch corrispondente. I numeri di lotto o di batch sono stampati sull'etichetta dei prodotti dopo la parola ā€˜Lottoā€™ o ā€˜Batchā€™.
Possiedi giĆ  questo prodotto?
I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nellā€™Archivio dei documenti.
Visita lā€™Archivio dei documenti