Documenti fondamentali
ATEH97A4DC7A
AstaTech, Inc.
1-(1H-PYRAZOL-3-YL)ETHAN-1-OL
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.13
Numero MDL:
Iupac Name
1-(1H-pyrazol-3-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C5H8N2O/c1-4(8)5-2-3-6-7-5/h2-4,8H,1H3,(H,6,7)
InChI
CABHXTNYNGUYFF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=193454
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT15828
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)