ATEH97A4DBEF
AstaTech, Inc.
1-(2,6-DICHLOROPHENYL)CYCLOBUTANAMINE HYDROCHLORIDE
About This Item
Iupac Name
1-(2,6-dichlorophenyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11Cl2N.ClH/c11-7-3-1-4-8(12)9(7)10(13)5-2-6-10;/h1,3-4H,2,5-6,13H2;1H
InChI
UQSSKVAWCTVEAX-UHFFFAOYSA-N
Purity
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AC4820
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)