ATEH96F1258E
AstaTech, Inc.
METHYL 4,5,6,7-TETRAHYDRO-1H-BENZO[D]IMIDAZOLE-6-CARBOXYLATE
About This Item
Iupac Name
methyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzimidazole-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c1-13-9(12)6-2-3-7-8(4-6)11-5-10-7/h5-6H,2-4H2,1H3,(H,10,11)
InChI
MJLAMGHGLJXZLT-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=188500
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D75447
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)