Key Documents
ATEH95EB77BD
AstaTech, Inc.
2-(1-BENZOYLPIPERIDIN-4-YL)ACETIC ACID
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.29
Numero MDL:
Iupac Name
(1-benzoyl-4-piperidinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C14H17NO3/c16-13(17)10-11-6-8-15(9-7-11)14(18)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,11H,6-10H2,(H,16,17)
InChI
KXHGWYZKPOTYOL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=204849
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D84429
Certificati d'analisi (COA)
Cerca il Certificati d'analisi (COA) digitando il numero di lotto/batch corrispondente. I numeri di lotto o di batch sono stampati sull'etichetta dei prodotti dopo la parola ā€˜Lottoā€™ o ā€˜Batchā€™.
Possiedi giĆ  questo prodotto?
I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nellā€™Archivio dei documenti.
Visita lā€™Archivio dei documenti