Documenti fondamentali
ATEH95EB7753
AstaTech, Inc.
5-FLUORO-3-HYDROXY-2,3-DIHYDROBENZOFURAN-4-CARBONITRILE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.15
Numero MDL:
Iupac Name
5-fluoro-3-hydroxy-2,3-dihydrobenzofuran-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H6FNO2/c10-6-1-2-8-9(5(6)3-11)7(12)4-13-8/h1-2,7,12H,4H2
InChI
CXBHZHNIOJOJBG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=175127
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C92692
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)