Documenti fondamentali
ATEH95EB7752
AstaTech, Inc.
4-BROMO-5-FLUORO-2,3-DIHYDROBENZOFURAN-3-OL
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.04
Numero MDL:
Iupac Name
4-bromo-5-fluoro-2,3-dihydrobenzofuran-3-ol
Inchi Code
1S/C8H6BrFO2/c9-8-4(10)1-2-6-7(8)5(11)3-12-6/h1-2,5,11H,3H2
InChI
IRFNWOYKAKQHOT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=175126
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C92691
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)