Documenti fondamentali
ATEH95EB770B
AstaTech, Inc.
6-BENZYL 2-TERT-BUTYL 10-OXO-2,6,9-TRIAZASPIRO[4.5]DECANE-2,6-DICARBOXYLATE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
389.45
Numero MDL:
Iupac Name
6-benzyl 2-tert-butyl 10-oxo-2,6,9-triazaspiro[4.5]decane-2,6-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C20H27N3O5/c1-19(2,3)28-17(25)22-11-9-20(14-22)16(24)21-10-12-23(20)18(26)27-13-15-7-5-4-6-8-15/h4-8H,9-14H2,1-3H3,(H,21,24)
InChI
WDHIEYJWUIKBHG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=122927
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W13887
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)