Key Documents
ATEH95E592E3
AstaTech, Inc.
3-METHYL-N-PHENYLBUT-2-ENAMIDE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.23
Numero MDL:
Iupac Name
3-methyl-N-phenyl-2-butenamide
Inchi Code
1S/C11H13NO/c1-9(2)8-11(13)12-10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3,(H,12,13)
InChI
RINIQJLZLHTWKN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=174080
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C91653
Certificati d'analisi (COA)
Cerca il Certificati d'analisi (COA) digitando il numero di lotto/batch corrispondente. I numeri di lotto o di batch sono stampati sull'etichetta dei prodotti dopo la parola ā€˜Lottoā€™ o ā€˜Batchā€™.
Possiedi giĆ  questo prodotto?
I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nellā€™Archivio dei documenti.
Visita lā€™Archivio dei documenti