Documenti fondamentali
ATEH94724B03
AstaTech, Inc.
RACEMIC-(3R,3AS,6AS)-TERT-BUTYL 3-(HYDROXYMETHYL)TETRAHYDRO-2H-FURO[2,3-C]PYRROLE-5(3H)-CARBOXYLATE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.3
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl (3S,3aR,6aR)-3-(hydroxymethyl)hexahydro-5H-furo[2,3-c]pyrrole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO4/c1-12(2,3)17-11(15)13-4-9-8(6-14)7-16-10(9)5-13/h8-10,14H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-,10-/m0/s1
InChI
RLLYBFARNPFVAB-GUBZILKMSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=123359
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W14343
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)