Documenti fondamentali
ATEH93EDCBBD
AstaTech, Inc.
METHYL 2-BENZAMIDO-3-CHLOROPROPANOATE
Scegli un formato
100 MG
CHF 326.25
250 MG
CHF 529.93
1 G
CHF 1’387.26
SKU del venditore: W16132-100MG
CHF 326.25
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 326.25
250 MG
CHF 529.93
1 G
CHF 1’387.26
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.67
Numero MDL:
SKU del venditore: W16132-100MG
CHF 326.25
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-(benzoylamino)-3-chloropropanoate
Inchi Code
1S/C11H12ClNO3/c1-16-11(15)9(7-12)13-10(14)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,7H2,1H3,(H,13,14)
InChI
YWPXOLXUAWAXOD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=125160
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W16132
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)