Documenti fondamentali
ATEH57C9A861
AstaTech, Inc.
4-(PYRROLIDIN-2-YL)PHENOL HCL
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.68
Numero MDL:
Iupac Name
4-(pyrrolidin-2-yl)phenol hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO.ClH/c12-9-5-3-8(4-6-9)10-2-1-7-11-10;/h3-6,10-12H,1-2,7H2;1H
InChI
YCBVEAPGKKFAPH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=166786
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C90180
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)