ATEH57C9A1E8
AstaTech, Inc.
5-BROMO-1,2,3,4-TETRAHYDRO-1,8-NAPHTHYRIDINE
About This Item
Iupac Name
5-bromo-1,2,3,4-tetrahydro[1,8]naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H9BrN2/c9-7-3-5-11-8-6(7)2-1-4-10-8/h3,5H,1-2,4H2,(H,10,11)
InChI
CYTUKWQXFDIKLS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=123882
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W14857
Certificati d'analisi (COA)
Cerca il Certificati d'analisi (COA) digitando il numero di lotto/batch corrispondente. I numeri di lotto o di batch sono stampati sull'etichetta dei prodotti dopo la parola āLottoā o āBatchā.
Possiedi giĆ questo prodotto?
I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nellāArchivio dei documenti.