ATEH3031E266
AstaTech, Inc.
3,6-DIAZABICYCLO[3.1.1]HEPTANE HCL
About This Item
Iupac Name
3,6-diazabicyclo[3.1.1]heptane hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10N2.ClH/c1-4-2-6-3-5(1)7-4;/h4-7H,1-3H2;1H
InChI
UEHJAUIRFYIZTD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=118728
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F18876
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)