ATEH0DDC4283
AstaTech, Inc.
2-(3,5-DIFLUOROPHENYL)ETHANAMINE HCL
About This Item
Iupac Name
2-(3,5-difluorophenyl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9F2N.ClH/c9-7-3-6(1-2-11)4-8(10)5-7;/h3-5H,1-2,11H2;1H
InChI
MNBDVWPWPLLIDQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=122646
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F20077
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)