ATEH04309FE8
AstaTech, Inc.
3-[1-(2-METHYLPROPOXY)ETHOXY]OXETANE
Scegli un formato
SKU del venditore: P17834-50G
CHF 295.63
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: P17834-50G
CHF 295.63
Iupac Name
3-(1-isobutoxyethoxy)oxetane
Inchi Code
1S/C9H18O3/c1-7(2)4-11-8(3)12-9-5-10-6-9/h7-9H,4-6H2,1-3H3
InChI
BBRFILKOEVZFFL-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P17834
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)