Documenti fondamentali
ATEH03ABAF71
AstaTech, Inc.
4-BROMO-3-FLUORO-5-METHYLBENZALDEHYDE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.04
Numero MDL:
Iupac Name
4-bromo-3-fluoro-5-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6BrFO/c1-5-2-6(4-11)3-7(10)8(5)9/h2-4H,1H3
InChI
FEAYEVPCIUPSNN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=120567
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=97127
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)