ATEH03AB5477
AstaTech, Inc.
3-FLUORO-4-(2-PYRIDYLCARBAMOYL)BENZENEBORONIC ACID
Scegli un formato
SKU del venditore: R10044-250MG
CHF 427.43
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: R10044-250MG
CHF 427.43
Iupac Name
3-fluoro-4-[(2-pyridinylamino)carbonyl]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C12H10BFN2O3/c14-10-7-8(13(18)19)4-5-9(10)12(17)16-11-3-1-2-6-15-11/h1-7,18-19H,(H,15,16,17)
InChI
CIQKUPRZPUUGGK-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=R10044
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)