Documenti fondamentali
ATEH03AB4FDA
AstaTech, Inc.
1-(1-(3-BROMOPHENYL)ETHYL)PIPERIDIN-4-OL
Scegli un formato
50 MG
CHF 326.25
250 MG
CHF 857.42
1 G
CHF 2’313.81
SKU del venditore: N11660-50MG
CHF 326.25
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 326.25
250 MG
CHF 857.42
1 G
CHF 2’313.81
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.2
Numero MDL:
SKU del venditore: N11660-50MG
CHF 326.25
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(1-(3-bromophenyl)ethyl)piperidin-4-ol
Inchi Code
1S/C13H18BrNO/c1-10(11-3-2-4-12(14)9-11)15-7-5-13(16)6-8-15/h2-4,9-10,13,16H,5-8H2,1H3
InChI
KLVAXUDXTLUENV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=115730
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=N11660
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)