Documenti fondamentali
ATEH03AB206D
AstaTech, Inc.
P-TRICHLOROSILYLBIPHENYL
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.65
Numero MDL:
Iupac Name
4-(trichlorosilyl)-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C12H9Cl3Si/c13-16(14,15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
InChI
DHCRMIWRXITVBB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=113083
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=A11054
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)