Documenti fondamentali
ATE959441184
AstaTech, Inc.
METHYL 3-BROMO-5-IODOTHIOPHENE-2-CARBOXYLATE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.97
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl 3-bromo-5-iodothiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H4BrIO2S/c1-10-6(9)5-3(7)2-4(8)11-5/h2H,1H3
InChI
MFCJWEBFVJZNRT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=111007
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=57934
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)