Documenti fondamentali
ATE959441137
AstaTech, Inc.
2-AMINO-N-(2-METHOXYPHENYL)ACETAMIDE
Scegli un formato
100 MG
CHF 366.19
250 MG
CHF 569.87
SKU del venditore: AB22059-100MG
CHF 366.19
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 366.19
250 MG
CHF 569.87
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.21
Numero MDL:
SKU del venditore: AB22059-100MG
CHF 366.19
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-N-(2-methoxyphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c1-13-8-5-3-2-4-7(8)11-9(12)6-10/h2-5H,6,10H2,1H3,(H,11,12)
InChI
FVEBHWMTYMXJSL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=111646
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB22059
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)