ATE959437521
AstaTech, Inc.
6-((METHYLSULFONYL)THIO)HEXANOIC ACID
About This Item
Iupac Name
6-{[methyl(dioxido)sulfanyl]sulfanyl}hexanoic acid
Inchi Code
1S/C7H14O4S2/c1-13(10,11)12-6-4-2-3-5-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
InChI
FELVFSYUZJCULW-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W13495
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)