Documenti fondamentali
ATE939887806
AstaTech, Inc.
ETHYL 6-METHOXYNICOTINATE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.19
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
ethyl 6-methoxynicotinate
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-3-13-9(11)7-4-5-8(12-2)10-6-7/h4-6H,3H2,1-2H3
InChI
SFGDMSHXYHMQKV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=103898
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB10014
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)