ATE939887791
AstaTech, Inc.
2-CYCLOPROPYL-6-METHYLANILINE
Scegli un formato
SKU del venditore: 60035-100MG
CHF 326.25
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 60035-100MG
CHF 326.25
Iupac Name
2-cyclopropyl-6-methylaniline
Inchi Code
1S/C10H13N/c1-7-3-2-4-9(10(7)11)8-5-6-8/h2-4,8H,5-6,11H2,1H3
InChI
AYYQWKJOQXNOCC-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=60035
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)