ATE939883817
AstaTech, Inc.
6-(BENZYLOXY)HEXYL METHANESULFONATE
About This Item
Iupac Name
6-(benzyloxy)hexyl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C14H22O4S/c1-19(15,16)18-12-8-3-2-7-11-17-13-14-9-5-4-6-10-14/h4-6,9-10H,2-3,7-8,11-13H2,1H3
InChI
IZXSODCTKRBSNH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=102629
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P17050
Certificati d'analisi (COA)
Cerca il Certificati d'analisi (COA) digitando il numero di lotto/batch corrispondente. I numeri di lotto o di batch sono stampati sull'etichetta dei prodotti dopo la parola āLottoā o āBatchā.
Possiedi giĆ questo prodotto?
I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nellāArchivio dei documenti.