ATE939883394
AstaTech, Inc.
METHYL 7-(4-(DIMETHOXYMETHYL)PHENYLCARBAMOYL)HEPTANOATE
About This Item
Iupac Name
methyl 8-((4-(dimethoxymethyl)phenyl)amino)-8-oxooctanoate
Inchi Code
1S/C18H27NO5/c1-22-17(21)9-7-5-4-6-8-16(20)19-15-12-10-14(11-13-15)18(23-2)24-3/h10-13,18H,4-9H2,1-3H3,(H,19,20)
InChI
DWFDRBJHMWYBGJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P16888
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)